Läs mer
3-(2-Bromoacetamido)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, Free Radical, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Bromoacetamido)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy free radical |
| CAS | 17932-40-0 |
| Molekylformel | C10 H18 Br N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18BrN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14) |
| LEDER | CC1(C)CC(NC(=O)CBr)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-N-(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.17 |
| Formel vikt | 277.0552 |