Läs mer
3-(2-Bromacetyl)bensonitril, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722513
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722513 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10021984 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722513 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB07593DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 50916-55-7
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.06
MDL-nummer MFCD00833267
InChI-nyckel XWCGNFLHRINYCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromoacetyl benzonitrile, 3-cyanophenacyl bromide, 3-cyanophenacylbromide, 2-bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-2-bromoacetyl benzenecarbonitrile, 3-bromoacetyl benzonitrile, 3-2-bromo-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromoacetyl, 3-bromoacetyl-benzonitrile
PubChem CID 2735867
IUPAC-namn 3-(2-bromacetyl)bensonitril
LEDER BrCC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel BrCH2C(O)C6H4CN
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.06
Procent renhet 95%