Läs mer
3-(2-bromfenyl)-5-metyl-1,2,4-oxadiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10075912
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10075912 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10075912 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47910DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 859851-04-0
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H7BrN2O
MDL-nummer MFCD07772874
Kvantitet 1 g
Synonym 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromophenyl-5-methyl, 3-2-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole
InChI-nyckel WLLDZYVHNSXWSY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1Br
IUPAC-namn 3-(2-bromfenyl)-5-metyl-1,2,4-oxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 239.07
PubChem CID 7164661
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%