Läs mer
3-(2-klor-10H-fenotiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin S-oxid (klorpromazinsulfoxid), Mikromol™
Beskrivning
3-(2-Klor-10H-fenothiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin S-oxid (klorpromazinsulfoxid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpromazine Sulfoxide |
| CAS | 969-99-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Chlorpromazine Sulfoxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H19 Cl N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 3-(2-klor-5-oxofenothiazin-10-yl)-N,N-dimetylpropan-1-amin |
| Visa mer |