Läs mer
3-(2-klor-3,4-dimetoxifenyl)akrylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314802
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10314802 10 g 10g
1 options
Produktkod. 10314802 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09238EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chloro-3, 4-dimethoxyphenyl)acrylic acid
CAS 99854-17-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C11H10ClO4
MDL-nummer MFCD00084947
Kvantitet 10 g
Synonym 3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 2-chloro-3,4-dimethoxycinnamic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxy-phenyl-acrylic acid, e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl-2-propenoic acid
InChI-nyckel JIPTVEJKXDVECY-GQCTYLIASA-M
LEDER COC1=CC=C(\C=C\C([O-])=O)C(Cl)=C1OC
IUPAC-namn (E)-3-(2-klor-3,4-dimetoxifenyl)prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 241.65
PubChem CID 5708524
Formel vikt 242.66
Procent renhet 97%