Läs mer
3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metylisoxazol-4-karboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10533232
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533232 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10591112 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10533232 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF00732DA
Kemiska identifierare
CAS 4415-11-6
Molekylformel C11H8ClFN2O2
Molekylvikt (g/mol) 254.65
MDL-nummer MFCD00173954
InChI-nyckel PPKCMGUTHICRLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide, maybridge1_006010, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4carboxamide, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxamide, 3-6-chloro-2-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxamide, 4-isoxazolecarboxamide,3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl
PubChem CID 2736583
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 254.65
Procent renhet 97%