Läs mer
3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metylisoxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10455712
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10455712 1 g 1g
10273082 10 g 10g
11366935 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10455712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01884DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3919-74-2
Molekylformel C11H7ClFNO3
Molekylvikt (g/mol) 255.63
MDL-nummer MFCD00055659
InChI-nyckel REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 77520
IUPAC-namn 3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 255.63
Procent renhet 97%