Läs mer
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 83817-51-0 |
| Molekylformel | C13H11ClFNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClFNO3/c1-3-18-13(17)10-7(2)19-16-12(10)11-8(14)5-4-6-9(11)15/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)c1ccc(SC)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.68 |
| Formel vikt | 283.0411 |