Läs mer
3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metylisoxazol-4-karboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metylisoxazol-4-karboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 3919-74-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H7 Cl F N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP), Flucloxacillin Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Impurity D, Flucloxacillin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16) |
| LEDER | Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl |
| IUPAC-namn | 3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra |
| Visa mer |