Läs mer
3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metylisoxazol-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30353655
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353655 10 g
30368122 1 g
30362079 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30353655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36647510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3919-74-2
Molekylformel C11 H7 Cl F N O3
Molekylvikt (g/mol) 255.63
Synonym 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP)
IUPAC-namn 3-(2-klor-6-fluorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
Formel vikt 255.0098