missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Chlorobenzoyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chlorobenzoyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one |
| CAS | 181938-56-7 |
| Molekylformel | C16H9ClO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 133803 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H9ClO4/c17-11-7-3-1-5-9(11)14(18)13-15(19)10-6-2-4-8-12(10)21-16(13)20/h1-8,19H |
| LEDER | OC1=C(C(=O)c2ccccc2Cl)C(=O)Oc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chlorobenzoyl)-4-hydroxychromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.69 |
| Formel vikt | 300.0189 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?