Läs mer
3-(2-Chloroethyl)-2,7-dimethyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethyl)-2,7-dimethyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-o |
| CAS | 58837-31-3 |
| Molekylformel | C12 H13 Cl N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClN2O/c1-8-3-4-11-14-9(2)10(5-6-13)12(16)15(11)7-8/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1=CN2C(=NC(=C(CCCl)C2=O)C)C=C1 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-2,7-dimethylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.7 |
| Formel vikt | 236.0716 |