missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 41078-70-0 |
| Molekylformel | C11 H11 Cl N2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=CC2=N1 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.67 |
| Formel vikt | 222.056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?