Läs mer
3-(2-kloroetyl)-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on, TRC
Produktkod. 30132462
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132462 1 g
30008321 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3661551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63234-80-0
Molekylformel C11 H15 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 226.7
Synonym Risperidone EP Impurity L
IUPAC-namn 3-(2-kloroetyl)-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
LEDER CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCCC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H15ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-7H2,1H3
Formel vikt 226.0873