Läs mer
3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-(benzyloxy)-4H-pyrido[1,2a]pyrimidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-(benzyloxy)-4H-pyrido[1,2a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 147687-17-0 |
| Molekylformel | C18 H17 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-9-(phenylmethoxy)-, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-(phenylmethoxy)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-benzyloxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Benzyloxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17ClN2O2/c1-13-15(9-10-19)18(22)21-11-5-8-16(17(21)20-13)23-12-14-6-3-2-4-7-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(OCc3ccccc3)C2=N1 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-9-phenylmethoxypyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.79 |
| Formel vikt | 328.0979 |