Läs mer
3-(2-kloroetyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Produktkod. 30137450
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137450 50 mg
30009992 25 mg
30006058 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137450 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36627050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130049-82-0
Molekylformel C11 H15 Cl N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 242.7
Synonym 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
IUPAC-namn 3-(2-kloroetyl)-9-hydroxy-2-metyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
LEDER CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCC(O)C2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrimidin-4-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h9,15H,2-6H2,1H3
Formel vikt 242.0822