missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-7,8-dihydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione |
| CAS | 1138463-56-5 |
| Molekylformel | C11 H13 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(2-Chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione, 3-(2-chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-, 3-(2-Chloroethyl)-7,8-dihydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(6H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h2-6H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCCl)C(=O)N2CCCC(=O)C2=N1 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-2-methyl-7,8-dihydro-6H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.686 |
| Formel vikt | 240.067 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?