missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one Hydrochloride |
| CAS | 849727-62-4 |
| Molekylformel | C11 H11 Cl N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-, hydrochloride (1:1), 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-, monohydrochloride (9CI), 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O2.ClH/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7;/h2-3,6,15H,4-5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-9-hydroxy-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.13 |
| Formel vikt | 274.0276 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?