Läs mer
3-(2-kloroetyl)-9-hydroxy-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Produktkod. 30361786
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361786 100 mg
30361399 50 mg
30353455 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30361786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364243100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 260273-82-3
Molekylformel C11H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 238.67
Synonym 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
IUPAC-namn 3-(2-kloroetyl)-9-hydroxy-2-metylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-ett
LEDER CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h2-3,6,15H,4-5H2,1H3
Formel vikt 238.0509