Läs mer
3-((2-Chloroethyl)amino)propyl Dihydrogen Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(2-Chloroethyl)amino]propyl Dihydrogen Phosphate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13ClNO4P/c6-2-4-7-3-1-5-11-12(8,9)10/h7H,1-5H2,(H2,8,9,10) |
| Formel vikt | 217.0271 |