missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(2-Chloroethyl)benzimidazolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethyl)benzimidazolidin-2-one |
| CAS | 52548-84-2 |
| Molekylformel | C9 H9 Cl N2 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClN2O/c10-5-6-12-8-4-2-1-3-7(8)11-9(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,11,13) |
| LEDER | ClCCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.63 |
| Formel vikt | 196.0403 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?