Läs mer
3-(2-Chloroethyl-d4)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethyl-d4)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1189465-23-3 |
| Molekylformel | C11H7D4ClN2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(2-Chloroethyl-d4)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-(2-Chloroethyl-d4)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-4,7H,5-6H2,1H3/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C1=C(C)N=C2C=CC=CN2C1=O |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.69 |