Läs mer
3-(2-Chloroethyl-d4)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethyl-d4)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| CAS | 1189712-26-2 |
| Molekylformel | C11H11D4ClN2O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-(2-Chloroethyl-d4)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15ClN2O/c1-8-9(5-6-12)11(15)14-7-3-2-4-10(14)13-8/h2-7H2,1H3/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C1=C(C)N=C2CCCCN2C1=O |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.73 |
| Formel vikt | 230.1124 |