Learn More
3-(2-Chloroethyl)octahydro-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonine 2-Oxide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane |
| CAS | 158401-52-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H16 Cl N2 O3 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3,6,2-Oxadiazaphosphonine, 3-(2-chloroethyl)octahydro-2-hydroxy-, 2-oxide, Cyclophosphamide RC B (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16ClN2O3P/c8-2-5-10-6-4-9-3-1-7-13-14(10,11)12/h9H,1-7H2,(H,11,12) |
| LEDER | OP1(=O)OCCCNCCN1CCCl |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethyl)-2-hydroxy-1,3,6,2λ^{5}-oxadiazaphosphonane 2-oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.64 |
| Show More |