Läs mer
3-(2-Chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 63406-22-4 |
| Molekylformel | C8H9ClO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-3-chloroethynylcyclopropanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO2/c1-8(2)5(3-4-9)6(8)7(10)11/h5-6H,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | ClC#CC1C(C(O)=O)C1(C)C |
| IUPAC-namn | 3-(2-chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.61 |
| Formel vikt | 172.0291 |