Läs mer
3-[2-(klormetyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235614
Change view
Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
Produktkod.
10235614 Bärnstensfärgad glasflaska; 1g
1 options
Produktkod. 10235614 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59674DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
CAS 930111-03-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H19Cl2NO
MDL-nummer MFCD09702397
Kvantitet 1 g
Synonym 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 2-3-dimethylamino propoxy benzyl chloride hydrochloride, 3-2-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-2-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 1-propanamine,3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethyl-,hydrochloride 1:1, 3-2-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
InChI-nyckel FJINIPMBLHIDJV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1CCl.Cl
IUPAC-namn 3-[2-(klormetyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropan-1-amin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 264.19
PubChem CID 24229614
Formel vikt 264.19
Procent renhet 97%