Läs mer
3-(2-klorfenyl)-5-metylisoxazol-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10727305
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10727305 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10364582 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01885EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 23598-72-3
Molekylformel C11H8ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 237.64
MDL-nummer MFCD00020813
InChI-nyckel UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2'-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chlorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-o-chlorophenyl-5-methyl, 4-carboxy-3-2-chlorophenyl-5-methylisoxazole, 3 2-chlorophenyl-5-methyl-isoxazolyl-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-2-chlorophenyl-4-isoxazolecarboxylic acid
PubChem CID 90203
IUPAC-namn 3-(2-klorfenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Kvantitet 25 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 237.64
Procent renhet 97%