Läs mer
3-(2-klorofenyl)-5-metylisoxazol-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30361562
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30361562 500 mg
1 options
Produktkod. 30361562 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC380210500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Molekylformel C11 H8 Cl N O3
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(o-chlorophenyl)-5-methyl- (7CI,8CI), 3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, NSC 81238
InChI formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
LEDER Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
IUPAC-namn 3-(2-klorofenyl)-5-metyl-1,2-oxazole-4-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 237.64
Formel vikt 237.0193