Läs mer
3-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone |
| CAS | 141632-22-6 |
| Molekylformel | C12H13ClO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (±)-3-(2-Chlorophenyl)-cyclohexanone, 3-(2-Chlorophenyl)cyclohexanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-12-7-2-1-6-11(12)9-4-3-5-10(14)8-9/h1-2,6-7,9H,3-5,8H2 |
| LEDER | Clc1ccccc1C2CCCC(=O)C2 |
| IUPAC-namn | 3-(2-chlorophenyl)cyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.68 |
| Formel vikt | 208.0655 |