Läs mer
3-(2-Klorofenyl)propionsyra, 98+%
Produktkod. 11358236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358236 5 g 5g
11348236 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15306.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 1643-28-3 | C9H9ClO2 | 184,619 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1643-28-3
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
MDL-nummer MFCD00016547
InChI-nyckel KZMDFTFGWIVSNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chlorophenyl propionic acid, 3-2-chlorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 2-chloro, 2-chlorobenzenepropanoic acid, 2-chloro-benzenepropanoic acid, zlchem 694, pubchem19768, acmc-209dqy, 2-chlorohydrocinnamic acid, ksc494i2t
PubChem CID 95676
IUPAC-namn 3-(2-klorfenyl)propansyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CCC(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Chlorophenyl)propionic acid
Smältpunkt 94 °C till 97 °C
Kokpunkt 171 °C (10 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1866789
Formel vikt 184.62
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.