Läs mer
3-(2-Deoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-3,5-dihydropyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl)-3,5-dihydropyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N5O5/c19-4-7-6(20)3-9(23-7)18-5-14-10-11(18)16-13-15-8(21)1-2-17(13)12(10)22/h1-2,5-7,9,19-20H,3-4H2,(H,15,16,21)/t6-,7+,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 319.092 |