Läs mer
3-(2-Deoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxypyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxypyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N5O5/c19-4-7-6(20)3-9(23-7)17-5-15-10-11(17)16-13-14-2-1-8(21)18(13)12(10)22/h5-9,19-21H,1-4H2,(H,14,16)/t6-,7+,8?,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 323.123 |