Läs mer
3-(2-Deoxy-Beta-D-erytro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, TRC
Produktkod. 30133918
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133918 25 mg
17978404 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23290525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87171-83-3
Molekylformel C13 H13 N5 O4
Synonym M1G-DR;
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 303.27
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 25 mg
Kemiskt namn eller material 3-(2-Deoxy-beta-D-erytro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-ett