missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl)sulfanyl]propanimidamideHydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N6S2.ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);1H |
| Formel vikt | 294.0488 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?