Läs mer
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanamide, Mikromol™
Produktkod. 17983666
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983666 25 mg
17932046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17983666 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0029.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-[[[2-[(Diaminometylen)amino]tiazol-4-yl]metyl]sulfanyl]propanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
CAS 76824-16-3
Analyt- eller komponentnamn 3-[((2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl)methyl)sulfanyl]-propanamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H13 N5 O S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Famotidine Imp. F (EP), Famotidine USP Related Compound F, Famotidine USP RC F, Propanamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]- (9CI), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanamide, Famotidine Imp. D (EP), Famotidine Related Compound D, Famotidine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H13N5OS2/c9-6(14)1-2-15-3-5-4-16-8(12-5)13-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,14)(H4,10,11,12,13)
LEDER NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)N)cs1)N
IUPAC-namn 3-[[2-(diaminometylideneamino)-1,3-tiazol-4-yl] metylsulfanyl] propanamid
Molekylvikt (g/mol) 259.35
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 259,0562 g/mol