Läs mer
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid |
| CAS | 107880-74-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H12 N4 O2 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Famotidine Imp. F (EP), Famotidine USP Related Compound F, Famotidine USP RC F, Propanoic acid, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, Famotidine Acid Impurity, 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanoic Acid, Famotidine Related Compound F, Famotidine Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12) |
| LEDER | NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)O)cs1)N |
| IUPAC-namn | 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]propanoic acid |
| Visa mer |