Läs mer
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide, Mikromol™
Beskrivning
3-[[[2-[(Diaminometylen)amino]tiazol-4-yl]metyl]sulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide |
| CAS | 1020719-36-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C8 H14 N6 O4 S3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa), Famotidine Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13) |
| LEDER | NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N |
| IUPAC-namn | 3-[[2-(diaminometylideneamino)-1,3-tiazol-4-yl]metylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid |
| Visa mer |