Läs mer
3-[2-(Diaminometylenamino)-1,3-tiazol-4-ylmetylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid (Famotidinmetabolit), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide |
| CAS | 1020719-36-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H14 N6 O4 S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13) |
| LEDER | NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N |
| IUPAC-namn | 3-[[2-(diaminometylideneamino)-1,3-tiazol-4-yl]metylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.43 |
| Visa mer |