Läs mer
3-[2-(Diaminometylenamino)-1,3-tiazol-4-ylmetylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid (Famotidinmetabolit), TRC
Produktkod. 30363034
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30363034 25 mg
1 options
Produktkod. 30363034 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41636725MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H14 N6 O4 S3
Kvantitet 25 mg
Synonym 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa)
InChI formel InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
LEDER NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
IUPAC-namn 3-[[2-(diaminometylideneamino)-1,3-tiazol-4-yl]metylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid
Molekylvikt (g/mol) 354.43
Formel vikt 354.0239