Läs mer
[3-[[[2-(Diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methyl]thio]propionyl]sulfamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[([2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]-N-sulfamoyl-propanamide Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N6O3S3.ClH/c9-7(10)13-8-12-5(4-19-8)3-18-2-1-6(15)14-20(11,16)17;/h4H,1-3H2,(H,14,15)(H2,11,16,17)(H4,9,10,12,13);1H |
| Formel vikt | 374.0056 |
| Procent renhet | >95% |