Läs mer
3-[2-(Ethylhexyl)oxyl]-1,2-propandiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[2-(Ethylhexyl)oxyl]-1,2-propandiol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O3/c1-3-5-6-10(4-2)8-14-9-11(13)7-12/h10-13H,3-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 204.1725 |
| Procent renhet | >95% |