Läs mer
3-(2-fluorfenyl)-lH-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496257
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496257 1 g 1g
15406267 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33450.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149739-32-2 | C9H7FN2 | 162.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149739-32-2
Molekylformel C9H7FN2
Molekylvikt (g/mol) 162.17
MDL-nummer MFCD00973917
InChI-nyckel PZNGOFHHOGORBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl, 1h-pyrazole,3-2-fluorophenyl, 5-2-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluoro-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl-2h-pyrazole
PubChem CID 2774734
IUPAC-namn 5-(2-fluorfenyl)-lH-pyrazol
LEDER FC1=CC=CC=C1C1=CC=NN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Smältpunkt 58°C to 61°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 162.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.