missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(2-Fluorophenylsulfamoyl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15451196
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451196 1 g 1g
15461196 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15451196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54450.03
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1449142-51-1
Molekylformel C12H11BFNO4S
Molekylvikt (g/mol) 295.091
MDL-nummer MFCD20265270
InChI-nyckel CSHNEUKEFGIIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-fluorophenylsulfamoyl benzeneboronic acid, 3-2-fluorophenyl sulfamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995813
IUPAC-namn [3-[(2-fluorophenyl)sulfamoyl]phenyl]boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=CC=C2F)(O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(2-Fluorophenylsulfamoyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 295.09
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.