Läs mer
3-(2-formyl-lH-pyrrol-1-yl)propannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10130562
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10130562 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10702333 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10130562 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP01383DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 43036-05-1
Molekylformel C8H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 148.165
MDL-nummer MFCD02180764
InChI-nyckel SUUQLYBKCBUSAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-formyl-1h-pyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrol-1-yl propanenitrile, 3-2-formylpyrrolyl propanenitrile, 1h-pyrrole-1-propanenitrile,2-formyl, 1-2-cyanoethyl-2-formyl-1h-pyrrole, 1-2-cyanoethyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1h-pyrrole-1-propanenitrile, 2-formyl-9ci
PubChem CID 2735853
IUPAC-namn 3-(2-formylpyrrol-1-yl)propannitril
LEDER C1=CN(C(=C1)C=O)CCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanenitrile
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 148.16
Procent renhet 97%