Läs mer
[3-(2-Furyl)-1-metyl-lH-pyrazol-5-yl]metanol 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10634195
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10634195 250 mg 250mg
10336614 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10634195 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47009CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 886851-33-8
Molekylformel C9H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 178.191
InChI-nyckel BYXYWFXMSJTOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazol-3-yl methanol, 3-2-furyl-1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol
PubChem CID 18525804
IUPAC-namn [5-(furan-2-yl)-2-metylpyrazol-3-yl]metanol
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CO2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%