Läs mer
3-(2-Furyl)-1-metyl-lH-pyrazol-5-karboxylsyra,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10787475
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10787475 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10507854 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10787475 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47001DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 859851-00-6
Molekylformel C9H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 192.17
MDL-nummer MFCD08271950
InChI-nyckel MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 7537643
LEDER CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)-l-metyl-lH-pyrazol-5-karboxylsyra
Formel vikt 192.17
Procent renhet 97%