Läs mer
3-(2-furyl)-lH-pyrazol-5-amin, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10783953
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783953 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10324482 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10042074 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10783953 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM00168DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 96799-02-9
Molekylformel C7H7N3O
Molekylvikt (g/mol) 149.153
InChI-nyckel XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 523183
IUPAC-namn 5-(furan-2-yl)-lH-pyrazol-3-amin
LEDER C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 149.15
Procent renhet 95%