Läs mer
3-(2-Furyl)acrolein, 99%
Produktkod. 11469973
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469973 100 g 100g
11449973 5 g 5g
11459973 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469973 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13042.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 623-30-3 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-30-3
Molekylformel C7H6O2
Molekylvikt (g/mol) 122.123
MDL-nummer MFCD00003256
InChI-nyckel VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Synonym 3-2-furyl acrolein, 2-furanacrolein, e-3-furan-2-yl acrylaldehyde, 3-furan-2-yl acrylaldehyde, 2-propenal, 3-2-furanyl, trans-3-2-furyl acrolein, beta-2-furylacrolein, 3-2-furyl acrylaldehyde, unii-ssq86u3drp, furyl acrolein
PubChem CID 1549521
IUPAC-namn (E)-3-(furan-2-yl)prop-2-enal
LEDER C1=COC(=C1)C=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)acrolein
Smältpunkt 49°C to 52°C
Kokpunkt 95°C (5 mmHg)
Flampunkt 99°C (210°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 107570
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 122.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.