Läs mer
3-(2-Furyl)acrylic acid, 99%
Produktkod. 11480217
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480217 100 g 100g
11470217 25 g 25g
11329559 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21653.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 539-47-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-(2-Furyl)akrylsyra är en reaktant som används vid framställning av heteroarylsubstituerade bis-trifluorometylkarbinoler och trifluoracetofenonderivat malonyl-CoA-dekarboxylas (MCD)-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-(2-Furyl)akrylsyra är en reaktant som används
vid framställning av heteroarylsubstituerade bis-trifluorometylkarbinoler och trifluoracetofenonderivat malonyl-CoA-dekarboxylas (MCD)-hämmare.
Löslighet Löslig i diklormetan
och dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 539-47-9
Molekylformel C7H6O3
Molekylvikt (g/mol) 138.12
MDL-nummer MFCD00003257,MFCD11656544
InChI-nyckel ZCJLOOJRNPHKAV-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-2-furyl acrylic acid, e-3-furan-2-yl acrylic acid, 2-furanacrylic acid, 3-furan-2-yl acrylic acid, furanacrylic acid, 2-furalacetic acid, furacrylic acid, furylacrylic acid, 2e-3-furan-2-yl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-furanyl
PubChem CID 643402
LEDER OC(=O)\C=C\C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)acrylic acid
Smältpunkt 140°C to 144°C
Kokpunkt 286°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 81046
Merck Index 14,4297
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane and diethyl ether.
IUPAC-namn (2E)-3-(furan-2-yl)prop-2-ensyra
Formel vikt 138.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.