Läs mer
3-(2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10786764
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10786764 1 g 1g
10586314 250 mg 250mg
10401504 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10786764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC46114DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Lägg i varukorgen
Chemical Identifiers
CAS 102269-42-1
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.188
MDL-nummer MFCD04039071
InChI-nyckel SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl aniline, 3-2-furyl aniline, benzenamine,3-2-furanyl, acmc-1c42n, 3-2-furyl aniline hydrochloride
PubChem CID 4161309
IUPAC-namn 3-(furan-2-yl)anilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(2-Furyl)aniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 159.19
Procent renhet 97%